CLS5341500
Pyrex® heavy wall filtering flasks
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
filtering flasks, flasks erlenmeyer, conical flasks, filtering flask
material
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
tamanho da tampa
7
esterilidade
non-sterile
característica
closure type Rubber stopper
embalagem
case of 1
manufacturer/tradename
Corning 5341-500
capacidade
500 mL
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
Permanent, white enamel graduations and marking spots and replaceable PP tubulation with neoprene grommet. Tubulation is 12.5 mm o.d.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.