CLS7082516XX
Pyrex® VISTA culture tube, screw-cap
diam. × L 16 mm × 150 mm
Sinônimo(s):
culture tubes, test tubes, test tubes glass, Corning 70825
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
cap (Rubber liner)
round bottom tube
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 200
manufacturer/tradename
Corning 70825-16XX
diâmetro × C
16 mm × 150 mm
cor
clear
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
These Pyrex Vista culture tubes are supplied with deep-form phenolic caps to facilitate handling and sealing after autoclaving. The blue enamel marking spot gives an excellent surface for pencil notations. Pencil marks are easily erased.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.