CLS808015
Pyrex® centrifuge tubes with beaded rim and white enamel graduations
capacity 15 mL
Sinônimo(s):
Corning 8080
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
conical bottom tube
esterilidade
non-sterile
característica
cap: no
embalagem
case of 12
pack of 12
manufacturer/tradename
Corning 8080-15
D.E. × C
17 mm × 120 mm
capacidade
15 mL
cor
clear
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
Formed from borosilicate glass. Stress that glass can withstand is greatly decreased by surface flaws such as scratches, chips, and cracks. Always use with correct sleeve or holder.
Outras notas
15 mL sizes have 0.1 mL graduations upward from tip; 50 mL size has 0.5 mL graduations upward from tip to 10 mL and 1 mL graduations from 10 to 50 mL.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.