Sobre este item
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121800
Material:
PTFE liner, black phenolic cap
Fitting:
24-400 thread
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarmaterial
PTFE liner, black phenolic cap
manufacturer/tradename
Corning 9998-24
H
~12.5 mm
fitting
24-400 thread
General description
These reusable Corning caps are fabricated from specially formulated resin to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps are provided with a glued-in rubber liner over which is firmly bonded a PTFE interface to provide a highly inert sealing face.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® phenolic cap, PTFE liner
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Número de item de comércio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| CLS999824-12EA | 04061831691641 |