Key Documents
D125407
Sigma-Aldrich
DIC
99%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
N,N′-Diisopropilcarbodiimida
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
126.20
Beilstein:
878281
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
DIC, 99%
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Coupling Reactions
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
pb
145-148 °C (lit.)
densidade
0.815 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N=C=NC(C)C
InChI
1S/C7H14N2/c1-6(2)8-5-9-7(3)4/h6-7H,1-4H3
chave InChI
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Descrição geral
DIC é uma forma abreviada de N,N′-diisopropilcarbodiimida. Ela tem um papel na ciclização de N-(β-hidroxi)amidas para formar 2-oxazolinas.
Aplicação
A DIC (N,N′-diisopropilcarbodiimida) foi usada em combinação com 1-hidroxi-7-azabenzotriazol (HOAt) para acoplamento de aminoácido com N-alilglicina para formar N-alilpeptídeo.
Reagente de acoplamento para sínteses de peptídeos.
Alternativa à diciclo-hexilcarbodiimida para a síntese de peptídeos.
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
33 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
K-Oxyma 97%
Sigma-Aldrich
776874
K-Oxyma
Tetrahedron Letters, 35, 5981-5981 (1994)
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 59, 691-691 (1994)
Cody L Gilleland et al.
Genetics, 201(1), 39-46 (2015-07-15)
A major goal in the study of human diseases is to assign functions to genes or genetic variants. The model organism Caenorhabditis elegans provides a powerful tool because homologs of many human genes are identifiable, and large collections of genetic
P J Weber et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 8(6), 597-600 (1999-01-01)
A new method has been developed to synthesize fluorescein labeled peptides, compounds of increasing importance in bioorganic chemistry, cell biology, pharmacology, drug targeting and medicinal chemistry. We show, that 4(5)-carboxyfluorescein is much more efficient than the hitherto predominantly utilized reagents
Tianyi Zhang et al.
Journal of cell science, 128(15), 2938-2950 (2015-06-21)
The v-ATPase is a fundamental eukaryotic enzyme that is central to cellular homeostasis. Although its impact on key metabolic regulators such as TORC1 is well documented, our knowledge of mechanisms that regulate v-ATPase activity is limited. Here, we report that