D161101
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethyl-1,6-hexanediamine
98%
Sinônimo(s):
N,N′-Dimethyl-1,6-diaminohexane, 1,6-Bis(methylamino)hexane
Fórmula linear:
CH3NH(CH2)6NHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
144.26
Beilstein/REAXYS Number:
1735385
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
98%
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
pb
96 °C/14 mmHg (lit.)
pf
15-18 °C (lit.)
densidade
0.807 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CNCCCCCCNC
InChI
1S/C8H20N2/c1-9-7-5-3-4-6-8-10-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI key
MDKQJOKKKZNQDG-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (ºC)
86 °C - closed cup
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.