D64600
Sigma-Aldrich
5,7-Dichloro-8-quinolinol
99%
Sinônimo(s):
Chloroxine, 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline
Empirical Formula (Hill Notation):
C9H5Cl2NO
Número CAS:
Peso molecular:
214.05
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
100
teor
99%
pf
178-180 °C (lit.)
SMILES string
Oc1c(Cl)cc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5Cl2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
InChI key
WDFKMLRRRCGAKS-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Embalagem
5, 100 g in glass bottle
Outras notas
Tandem Mass Spectrometry data independently generated by Scripps Center for Metabolomics is available to view or download in PDF. D64600.pdf Tested metabolites are featured on Scripps Center for Metabolomics METLIN Metabolite Database. To learn more, visit sigma.com/metlin.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Órgãos-alvo
Respiratory system
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Luying Xun et al.
The Journal of biological chemistry, 279(8), 6696-6700 (2003-12-10)
Ralstonia eutropha JMP134 2,4,6-trichlorophenol (2,4,6-TCP) 4-monooxygenase catalyzes sequential dechlorinations of 2,4,6-TCP to 6-chlorohydroxyquinol. Although 2,6-dichlorohydroxyquinol is a logical metabolic intermediate, the enzyme hardly uses it as a substrate, implying it may not be a true intermediate. Evidence is provided to...
Effects of chlorhexidine, iodine, and 5,7-dichloro-8-hydroxyquinoline on the bacterial composition of rat plaque in vivo.
M J Schaeken et al.
Caries research, 18(5), 440-446 (1984-01-01)
Miriam Aide Castillo Rodríguez et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 166, 113-118 (2019-01-15)
A new, rapid, simple and specific method to determine 5-chloro 8-hydroxyquinoline (5-HQ) and 5,7-dichloro 8-hydroxyquinoline (5,7-HQ) stability in swine feed was optimized and validated. A system consisting of an ACQUITY UPLC BEH C18 column (1.7 μm, 2.1 mm × 100 mm), a mobile phase of...
[Clinical evaluation on the usefulness of 5,7-dichloro-8-hydroxyquinoline (chloroxine) in association with betamethasone 17-benzoate in the topical treatment of infected cortisone-sensitive dermopathies].
M Negosanti et al.
Giornale italiano di dermatologia e venereologia : organo ufficiale, Societa italiana di dermatologia e sifilografia, 120(2), XVII-XXIII (1985-03-01)
Clarissa J Nobile et al.
Microorganisms, 8(5) (2020-05-24)
Biofilms formed by the human fungal pathogen Candida albicans are naturally resistant to many of the antifungal agents commonly used in the clinic. We screened a library containing 1600 clinically tested drug compounds to identify compounds that inhibit C. albicans...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.