Merck
Pular para
DWK218010851
DURAN® graduated laboratory bottle
with cap, round glass bottle, bottle capacity (10 mL), non-sterile
Sinônimo(s):
218010851, container, general purpose bottle, glass bottle, reagent bottle, storage bottle, vessel
para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
10 ea
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 2.080,00
Sobre este item
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
R$ 2.080,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
material
round glass bottle
sterility
non-sterile
feature
with cap
packaging
case of 10 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 218010851
bottle capacity
(10 mL)
General description
with DIN 168-1 Thread, graduated
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
DWK218018855DWK218018806DWK218010802
manufacturer/tradename
DURAN® 218010851
manufacturer/tradename
DURAN® 218018855
manufacturer/tradename
DURAN® 218018806
manufacturer/tradename
DURAN® 218010802
feature
with cap
feature
with cap
feature
without cap
feature
without cap
material
round glass bottle
material
round glass bottle
material
round glass bottle
material
round bottom glass bottle
packaging
case of 10 ea
packaging
case of 1 ea
packaging
case of 1 ea
packaging
case of 10 ea
bottle capacity
(10 mL)
bottle capacity
(15,000 mL)
bottle capacity
(15,000 mL)
bottle capacity
(10 mL)
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)