DWK218060807
DURAN® graduated amber laboratory bottle
with cap, bottle capacity (10 mL), round amber glass bottle, non-sterile
material
round amber glass bottle
esterilidade
non-sterile
característica
with cap
embalagem
case of 10 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 218060807
capacidade do frasco
(10 mL)
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
Standardised GL-thread and matching cap system for practicularly tight sealing and simple, clean pouring out. The only external application of the colour ensures that internal surfaces have standard DURAN glass properties.
Very durable and chemically resistant amber colour. Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. Fired-on, highly durable white ceramic print. Sizes 10 and 25 ml with specially shaped glass edge for improved pouring out whereby an additional plastic pouring ring is not required.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.