DWK73785-15
KIMBLE® centrifuge tube
with screw-top finish, conical bottom clear glass, capacity (15 mL), without cap, non-sterile
material
conical bottom clear glass
conical bottom
transparent borosilicate glass tube
esterilidade
non-sterile
característica
without cap
embalagem
case of 125 ea Modular trays are shrink-wrapped
manufacturer/tradename
Kimble® 73785-15
capacidade
(15 mL)
conector
neck (External Thread)
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
Screw Thread Disposable Centrifuge Tubes
  • These tubes are suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
  • Supplied without caps
  • No marking spot
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.