DWK90P20113F
KIMBLE® disposable screw thread culture tube
flat bottom borosilicate glass, tube diam. × L (20 mm) (113 mm), non-sterile
material
flat bottom borosilicate glass
flat bottom
screw top neck
transparent borosilicate glass tube
esterilidade
non-sterile
característica
without cap
embalagem
case of 500 ea Modular tray shrink-wrapped in plastic film
manufacturer/tradename
Kimble® 90P20113F
diâmetro do tubo × C
(20 mm) (113 mm)
conector
neck (External Thread)
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
Disposable Screw Thread Culture Tubes
  • These tubes are suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
  • Modular trays are shrink-wrapped in plastic film
  • Supplied without caps
  • No marking spot
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.