Documentos
E51791
Sigma-Aldrich
Eugenol
ReagentPlus®, 99%
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Sinônimo(s):
2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allylguaiacol
Fórmula linear:
4-(H2C=CHCH2)C6H3-2-(OCH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Beilstein:
1366759
Número CE:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.541 (lit.)
pb
254 °C (lit.)
pf
−12-−10 °C (lit.)
densidade
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(CC=C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
InChI key
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
35995W246700W246719
Eugenol ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
E51791
Eugenol
Eugenol PESTANAL®, analytical standard
Supelco
35995
Eugenol
Eugenol ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W246700
Eugenol
Eugenol natural, ≥98%, FG
Sigma-Aldrich
W246719
Eugenol
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
bp
254 °C (lit.)
bp
254 °C (lit.)
bp
254 °C (lit.)
mp
−12-−10 °C (lit.)
mp
−12-−10 °C (lit.)
mp
−12-−10 °C (lit.)
mp
−12-−10 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Descrição geral
Eugenol is a natural phenolic compound found in clove oil.
Aplicação
Eugenol can be used in the synthesis of:
  • bio-based benzoxazines
  • ibuprofen eugenol ester (IEE)
  • polycarbonate/cyanate ester blends
  • 1,2,3-triazole eugenol glucosides
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
255.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
124 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Certificados de análise (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Clove oil
Sigma-Aldrich
C8392
Clove oil
Eugenol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1269
Eugenol
β-Caryophyllene ≥80%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W225207
β-Caryophyllene
Isoeugenol 98%, mixture of cis and trans
Sigma-Aldrich
I17206
Isoeugenol
Antifungal efficacy of thymol, carvacrol, eugenol and menthol as alternative agents to control the growth of food-relevant fungi.
Abbaszadeh S, et al.
Journal de mycologie medicale, 24(2), e51-e56 (2014)
Synthesis of ibuprofen eugenol ester and its microemulsion formulation for parenteral delivery
Zhao X, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 53(10), 1246-1250 (2005)
Synthesis and antimicrobial activity of 6-triazolo-6-deoxy eugenol glucosides
de Souza TB, et al.
Carbohydrate Research, 410(20), 1-8 (2015)
Synthesis and characterization of novel bio-based benzoxazines from eugenol
Thirukumaran P, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(16), 7959-7966 (2014)
Poly (DL?lactide?co?glycolide)(PLGA) nanoparticles with entrapped trans?cinnamaldehyde and eugenol for antimicrobial delivery applications.
Gomes C, et al.
Journal of Food Science, 76(2) (2011)