Merck
Pular para
ESYNTH010
SynLectro® Stainless Steel Electrode
size 3 mm × 20 mm × 60 mm
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho da embalagemSKUDisponibilidadePreço
1 ea
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 962,00
Sobre este item
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
81141502
R$ 962,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Use o código promocional TWV no carrinho para aplicar um desconto a esse produto.
Peça uma encomenda em massa
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
product line
SynLectro®
size
3 mm × 20 mm × 60 mm
General description
SynLectro® Stainless Steel Electrode is a 3x20x60 mm electrode designed for use with the SynLectro® Electrolysis Platform for synthetic electrochemistry.
SynLectro® Electrolysis Platform
The SynLectro® Electrolysis Platform is a portfolio of labware products and electrodes designed to simplify and standardize preparative scale electrosynthesis. Learn more about each component, designed with consistency, reproducibility, and safety in mind.
Legal Information
SynLectro is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
ESYNTH022ESYNTH018ESYNTH019
product line
SynLectro®
product line
SynLectro®
product line
SynLectro®
product line
SynLectro®
size
3 mm × 20 mm × 60 mm
size
3 mm × 20 mm × 60 mm
size
3 mm × 20 mm × 60 mm
size
3 mm × 20 mm × 60 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Número de item de comércio global
SKUGTIN
ESYNTH010-1EA04065265641180
Questions
  1. What is the grade of your SynLectro Stainless Steel Electrodes?
    1 answer
    1. These electrodes are grade 304 stainless steel. Grade 304 stainless steel is generally regarded as the most common austenitic stainless steel. This grade contains a high nickel content, typically between 8 and 10.5 percent by weight, and a high amount of chromium, approximately 18 to 20 percent by weight. The high amounts of chromium and nickel give 304 stainless steel excellent corrosion resistance.