G4502
Sigma-Aldrich
Sodium glyoxylate monohydrate
≥93%
Sinônimo(s):
Glyoxylic acid sodium salt monohydrate, Oxoethanoic acid sodium salt
Fórmula linear:
HC(O)COONa · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
114.03
Beilstein/REAXYS Number:
4003755
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
200
teor
≥93%
temperatura de armazenamento
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[O-]C(=O)C=O
InChI
1S/C2H2O3.Na.H2O/c3-1-2(4)5;;/h1H,(H,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
VPWPWKBHCGJTTQ-UHFFFAOYSA-M
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Certificado de análise
Certificado de origem
Rossana Canavesi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 173, 154-161 (2019-05-28)
In Anopheles gambiae, the most efficient vector of the malaria parasite Plasmodium falciparum, 3-hydroxykynurenine is endowed with a toxic potential. In adult mosquitoes, the excess of 3-hydroxykynurenine is removed by a specific transaminase (3-hydroxykynurenine transaminase, 3-HKT) which converts the compound...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.