Documentos Principais
GF02635501
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 2m coil, 0.025mm thickness, hard
Sinônimo(s):
FE220221
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.588,00
R$ 7.588,00
Previsão de entrega em10 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.588,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 7.588,00
Previsão de entrega em10 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (coil - hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 026-355-01
tamanho × espessura
2 m × 0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)