Todas as fotos(2)
GF04812599
Iron
tube, 500mm, outside diameter 12.0mm, inside diameter 10mm, wall thickness 1.0mm, annealed, 99.5%
Sinônimo(s):
Iron, FE007681
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.5%
forma
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 048-125-99
resistividade
9.71 μΩ-cm
C × espessura da parede
500 mm × 1.0 mm
D.E. × D.I.
12.0 mm × 10 mm
pb
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Show Differences
1 of 4
Este Item
GF08932934GF67418062GF32008979
Iron tube, 500mm, outside diameter 12.0mm, inside diameter 10mm, wall thickness 1.0mm, annealed, 99.5%
GF04812599
Iron
Iron tube, 500mm, outside diameter 15.0mm, inside diameter 12mm, wall thickness 1.5mm, annealed, 99.5%
GF08932934
Iron
Iron tube, 500mm, outside diameter 12.0mm, inside diameter 9mm, wall thickness 1.5mm, annealed, 99.5%
GF67418062
Iron
Iron tube, 500mm, outside diameter 10.0mm, inside diameter 7mm, wall thickness 1.5mm, annealed, 99.5%
GF32008979
Iron
form
tubes
form
tubes
form
tubes
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 048-125-99
manufacturer/tradename
Goodfellow 089-329-34
manufacturer/tradename
Goodfellow 674-180-62
manufacturer/tradename
Goodfellow 320-089-79
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (Exemplo T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
insira como1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Maria Wilhelm et al.
Clinical nephrology, 81(4), 251-258 (2014-03-25)
Hyperphosphatemia in advanced chronic kidney disease (CKD) necessitates the use of phosphate binders. This in vitro study assessed phosphate binding and Fe release properties of the novel iron-based phosphate binder PA21. Phosphate adsorption and Fe release were assessed under conditions
Catherine F M Bowden et al.
Biochemistry, 53(14), 2286-2294 (2014-03-22)
The Isd (iron-regulated surface determinant) system is a multiprotein transporter that allows bacterium Staphylococcus aureus to take up iron from hemoglobin (Hb) during human infection. In this system, IsdB is a cell wall-anchored surface protein that contains two near iron
Florence Lima et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 55(3), 266-277 (2014-04-12)
DNA methylation is an epigenetic mechanism that drives phenotype and that can be altered by environmental exposures including radiation. The majority of human radiation exposures occur in a relatively low dose range; however, the biological response to low dose radiation
Antonino Missineo et al.
Infection and immunity, 82(6), 2448-2459 (2014-04-02)
Staphylococcus lugdunensis is a coagulase-negative staphylococcus that is a commensal of humans and an opportunistic pathogen. It can cause a spectrum of infections, including those that are associated with the ability to form biofilm, such as occurs with endocarditis or
S J Ford et al.
Annals of the Royal College of Surgeons of England, 96(4), 275-278 (2014-05-02)
The incidence of oesophageal adenocarcinoma (OAC) is rising dramatically and overall survival remains extremely poor. Iron has been shown to potentiate tumourigenesis in OAC, and iron chelation therapy demonstrates promise in vivo as an adjunct to neoadjuvant and palliative chemotherapy.