Selecione um tamanho
R$ 9.250,00
Sobre este item
Pular para
InChI
1S/Rh
SMILES string
[Rh]
InChI key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
assay
99.9%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 049-789-63
resistivity
4.33 μΩ-cm, 20°C
size × thickness
10x10 mm × 0.012 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
density
12.41 g/cm3 (lit.)
Categorias relacionadas
1 of 4
Este Item | GF36379345 | GF57675561 | GF44569907 |
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Goodfellow 049-789-63 | manufacturer/tradename Goodfellow 363-793-45 | manufacturer/tradename Goodfellow 576-755-61 | manufacturer/tradename Goodfellow 445-699-07 |
| form foil | form foil | form foil | form foil |
| assay 99.9% | assay 99.9% | assay 99.9% | assay 99.9% |
| resistivity 4.33 μΩ-cm, 20°C | resistivity 4.33 μΩ-cm, 20°C | resistivity 4.33 μΩ-cm, 20°C | resistivity 4.33 μΩ-cm, 20°C |
| mp 1966 °C (lit.) | mp 1966 °C (lit.) | mp 1966 °C (lit.) | mp 1966 °C (lit.) |
| bp 3727 °C (lit.) | bp 3727 °C (lit.) | bp 3727 °C (lit.) | bp 3727 °C (lit.) |
General description
Legal Information
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?