GF06813525
99.6%
wire
860 °F
Goodfellow 068-135-25
42.0 μΩ-cm, 20°C
1 m × 0.5 mm
3287 °C (lit.)
1660 °C (lit.)
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
[Ti]
1S/Ti
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).