Documentos Principais
GF08379007
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, length 0.5 m, coil width 192 mm
Sinônimo(s):
CU130240
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.589,00
R$ 3.589,00
Previsão de entrega em09 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.589,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
R$ 3.589,00
Previsão de entrega em09 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 083-790-07
Comprimento
0.5 m
largura da espiral
192 mm
espessura
0.016 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)