Todas as fotos(2)
GF09547971
Zinc
foam, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm, bulk density 0.28 g/cm3
Sinônimo(s):
ZN003810
Empirical Formula (Hill Notation):
Zn
Número CAS:
Peso molecular:
65.39
Número EC:
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
manufacturer/tradename
Goodfellow 095-479-71
resistividade
5.8 μΩ-cm, 20°C
tamanho
150 × 150 mm
espessura
10 mm
pb
907 °C (lit.)
pf
420 °C (lit.)
densidade
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
0.28 g/cm3
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Certificado de análise
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Certificado de origem
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).