Merck
Pular para
GF13723758
Iron
foil, 300x300mm, thickness 0.1mm, hard, 99.5%
Sinônimo(s):
Iron, FE000320
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141721
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
99.50%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 137-237-58
resistivity
9.71 μΩ-cm
size × thickness
300 x 300 mm × 0.1 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
GF69970427GF84104658GF29986981
Iron foil, 300x300mm, thickness 0.1mm, hard, 99.5%
GF13723758
Iron
Iron foil, 300x300mm, thickness 0.25mm, hard, 99.5%
GF69970427
Iron
Iron foil, 300x300mm, thickness 0.5mm, hard, 99.5%
GF84104658
Iron
Iron foil, 300x300mm, thickness 0.15mm, hard, 99.5%
GF29986981
Iron
assay
99.50%
assay
99.5%
assay
99.5%
assay
99.50%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 137-237-58
manufacturer/tradename
Goodfellow 699-704-27
manufacturer/tradename
Goodfellow 841-046-58
manufacturer/tradename
Goodfellow 299-869-81
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
Classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)