GF15900713
Palladium
microfoil, disks, 25mm, thinness 0.5μm, specific density 303.4μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99%
Sinônimo(s):
PD004700, Palladium
Fórmula linear:
Pd
Número CAS:
Peso molecular:
106.42
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
99.99%
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 159-007-13
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
diâmetro × espessura
25 mm × 0.5 μm
pb
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
WGK Alemanha
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Qing-An Chen et al.
Chemical Society reviews, 42(2), 497-511 (2012-11-10)
The transition metal catalyzed asymmetric hydrogenation of unsaturated compounds arguably presents one of the most attractive methods for the synthesis of chiral compounds. Over the last few decades, Pd has gradually grown up as a new and popular metal catalyst...
Xiao-Feng Wu et al.
ChemSusChem, 6(2), 229-241 (2013-01-12)
Palladium-catalyzed coupling reactions have become a powerful tool for advanced organic synthesis. This type of reaction is of significant value for the preparation of pharmaceuticals, agrochemicals, as well as advanced materials. Both, academic as well as industrial laboratories continuously investigate...
Palladium(II)-catalyzed alkene functionalization via nucleopalladation: stereochemical pathways and enantioselective catalytic applications.
Richard I McDonald et al.
Chemical reviews, 111(4), 2981-3019 (2011-03-25)
Pazhamalai Anbarasan et al.
Chemical Society reviews, 40(10), 5049-5067 (2011-04-30)
The palladium-catalyzed cyanation of Ar-X (X = I, Br, Cl, OTf, and H) allows for an efficient access towards benzonitriles. After its discovery in 1973 and following significant improvements in recent decades, this methodology has become nowadays the most popular...
Synthesis of heterocycles via palladium-catalyzed carbonylations.
Xiao-Feng Wu et al.
Chemical reviews, 113(1), 1-35 (2012-10-09)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.