GF16165919
Tantalum
wire, straight, 500mm, diameter 0.5mm, annealed, 99.9%
Sinônimo(s):
Ta, Tantalum, TA005350
Empirical Formula (Hill Notation):
Ta
Número CAS:
Peso molecular:
180.95
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
teor
99.90%
forma
wire
temperatura de autoignição
572 °F
Nº de fabricação
Goodfellow, 161-659-19
resistividade
13.5 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
500 mm × 0.5 mm
pb
5425 °C (lit.)
pf
2996 °C (lit.)
densidade
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Brett Levine et al.
The journal of knee surgery, 20(3), 185-194 (2007-08-02)
Porous tantalum represents an alternative metal for primary and revision total knee arthroplasty (TKA) with several unique properties. Tantalum is a transition metal, which in its bulk form has shown excellent biocompatibility and is safe to use in vivo as...
Nilesh Patil et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 89(1), 242-251 (2008-10-08)
Conventional porous-coated joint prostheses used in hip and knee reconstruction have demonstrated good clinical results, however, these implants possess some inherent shortcomings such as low volumetric porosity, suboptimal frictional characteristics, and higher modulus of elasticity relative to that of bone....
Robert Cohen
American journal of orthopedics (Belle Mead, N.J.), 31(4), 216-217 (2002-05-15)
Conventional materials used for orthopedic reconstruction implants limit the design of new and improved implants. Solid metal is rigid. Porous fixation surfaces have low volumetric porosity available for biologic ingrowth and low frictional characteristics for initial implant stability and have...
Paul S Issack
The Journal of bone and joint surgery. American volume, 95(21), 1981-1987 (2013-11-08)
➤ Over the past decade, porous tantalum has emerged as a powerful tool for reconstruction of the failed acetabular component.➤ The increased porosity, high coefficient of friction, and favorable elastic modulus of porous tantalum compared with traditional titanium mesh or...
[Tantalum dust as a contrast substance for laryngography and bronchography (a review of the literature)].
R M Rabinovich
Vestnik rentgenologii i radiologii, (1)(1), 77-79 (1981-01-01)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.