GF16780428
Zirconium
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.02mm, 99.2%
Sinônimo(s):
Zirconium, ZR000200
Empirical Formula (Hill Notation):
Zr
Número CAS:
Peso molecular:
91.22
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
99.20%
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 167-804-28
resistividade
40 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
50 x 50 mm × 0.02 mm
pb
4377 °C (lit.)
pf
1852 °C (lit.)
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
WGK Alemanha
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
R Velázquez-Cayón et al.
Medicina oral, patologia oral y cirugia bucal, 17(2), e246-e250 (2011-12-07)
The increase of aesthetic demands, together with the successful outcome of current implants, has renewed interest in the search for new materials with enough mechanical properties and better aesthetic qualities than the materials customarily used in implanto-prosthetic rehabilitation. Among these...
Glypican-3-targeted 89Zr PET imaging of hepatocellular carcinoma: where antibody imaging dares to tread.
Bernadette V Marquez et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(5), 708-709 (2014-03-26)
Anjana Raut et al.
Indian journal of dental research : official publication of Indian Society for Dental Research, 22(1), 140-143 (2011-04-29)
The demand for esthetic restorations has resulted in an increased use of dental ceramics for anterior and posterior restorations. A few decades ago, all-ceramic restorations were restricted to treatment in the anterior region, but now all-ceramic restorations can be made...
Yin Zhang et al.
Current radiopharmaceuticals, 4(2), 131-139 (2011-12-24)
Positron emission tomography (PET) imaging with radiolabeled monoclonal antibodies has always been a dynamic area in molecular imaging. With decay half-life (3.3 d) well matched to the circulation half-lives of antibodies (usually on the order of days), (89)Zr has been...
M Inokoshi et al.
Journal of dental research, 93(4), 329-334 (2014-02-25)
Dental zirconia can no longer be considered un-bondable to tooth tissue. In literature, an increasing number of papers indeed report on the bonding effectiveness of different luting techniques to zirconia. We aimed to disclose general trends in bonding to zirconia...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.