GF17449577
Iron
foil, not light tested, 150x150mm, thickness 0.004mm, 99.85%
Sinônimo(s):
Iron, FE000090
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
99.85%
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 174-495-77
resistividade
9.71 μΩ-cm
tamanho × espessura
150 x 150 mm × 0.004 mm
pb
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fe
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Qiu et al.
Physical review letters, 85(7), 1492-1495 (2000-09-06)
FeF (2) films are grown by the reaction of XeF (2) and SeF (6) with iron foil. The growth initially follows the Mott-Cabrera parabolic rate law, indicating that the process is diffusion limited. At a certain film thickness, however, the...
Arnold L Demain et al.
Applied microbiology and biotechnology, 73(1), 55-59 (2006-04-20)
When tetanus toxin is made by fermentation with Clostridium tetani, the traditional source of iron is an insoluble preparation called reduced iron powder. This material removes oxygen from the system by forming FeO(2) (rust). When inoculated in a newly developed...
Laura M van Staalduinen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(14), 5171-5176 (2014-04-08)
The enzymes PhnY and PhnZ comprise an oxidative catabolic pathway that enables marine bacteria to use 2-aminoethylphosphonic acid as a source of inorganic phosphate. PhnZ is notable for catalyzing the oxidative cleavage of a carbon-phosphorus bond using Fe(II) and dioxygen...
Eunna Choi et al.
Infection and immunity, 82(6), 2203-2210 (2014-03-20)
In order to survive inside macrophages, Salmonella produces a series of proteins encoded by genes within Salmonella pathogenicity island 2 (SPI-2). In the present study, we report that Fur, a central regulator of iron utilization, negatively controls the expression of...
Hypoferremia of infection: a double-edged sword?
Kristen L Lokken et al.
Nature medicine, 20(4), 335-337 (2014-04-09)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.