GF17514312
Rhodium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.00025mm, permanent polyester support, 99.9%
Sinônimo(s):
Rhodium, RH000160
About This Item
Ensaio
99.90%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 175-143-12
resistividade
4.33 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
25 x 25 mm × 0.00025 mm
pb
3727 °C (lit.)
pf
1966 °C (lit.)
densidade
12.41 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
chave InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N