GF17604435
Bismuth
lump, 100 mm max. lump size, weight 2252 g, purity 99.999%
Sinônimo(s):
BI006115
Empirical Formula (Hill Notation):
Bi
Número CAS:
Peso molecular:
208.98
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
teor
99.999%
forma
lumps
Nº de fabricação
Goodfellow, 176-044-35
resistividade
129 μΩ-cm, 20°C
peso
2252 g
tamanho máximo do grumo
100 mm
pb
1560 °C (lit.)
pf
271 °C (lit.)
densidade
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
WGK Alemanha
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.