GF17660921
Tin
rod, 1000mm, diameter 3.0mm, 99.99+%
Sinônimo(s):
Tin, SN007918
Empirical Formula (Hill Notation):
Sn
Número CAS:
Peso molecular:
118.71
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
99.99+ %
forma
rod
Nº de fabricação
Goodfellow, 176-609-21
resistividade
11 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
1000 mm × 3.0 mm
pb
2270 °C (lit.)
pf
231.9 °C (lit.)
densidade
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
S G Schäfer et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 4(1), 57-69 (1984-03-01)
A tolerable limit for tin concentration in canned food of 250 ppm (Fritsch et al., 1977) is generally accepted. However, biochemical effects attributable to tin have been observed even after oral administration of 1 and 3 mg Sn/kg body wt...
Gabriel Santpere et al.
Genome biology and evolution, 7(6), 1490-1505 (2015-05-16)
We set out to investigate potential differences and similarities between the selective forces acting upon the coding and noncoding regions of five different sets of genes defined according to functional and evolutionary criteria: 1) two reference gene sets presenting accelerated...
Mutagens and potential mutagens in the biosphere. II. Metals--mercury, lead, cadmium and tin.
L Fishbein
The Science of the total environment, 2(4), 341-371 (1974-07-01)
M R Krigman et al.
Neurotoxicology, 5(2), 129-139 (1984-01-01)
The toxicology of tin is almost entirely the toxicology of the organic compounds of tin, for the metal itself and its inorganic compounds appear to be nearly harmless for practical purposes. Furthermore, the neurotoxicity of organotin is essentially that of...
Are nickel, vanadium, silicon, fluorine, and tin essential for man? A review.
F H Nielsen et al.
The American journal of clinical nutrition, 27(5), 515-520 (1974-05-01)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.