GF18224760
Nickel
foil, thickness 0.50 mm, 15 mm diameter, purity 99%
Sinônimo(s):
NI000586
Empirical Formula (Hill Notation):
Ni
Número CAS:
Peso molecular:
58.69
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
99%
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 182-247-60
resistividade
6.97 μΩ-cm, 20°C
diâmetro
15 mm
15 mm
espessura
0.50 mm
pb
2732 °C (lit.)
pf
1453 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
WGK Alemanha
WGK 1
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.