GF19166160
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 15mm disks, 0.05mm thickness, half hard
Sinônimo(s):
CU020240
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
forma
foil (disks - half hard)
Nº de fabricação
Goodfellow, 191-661-60
tamanho × espessura
15 mm × 0.05 mm
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.