GF20518006
Platinum
wire reel, 0.1m, diameter 0.01mm, wollaston, 99.9%
Sinônimo(s):
Platinum, PT005109
Empirical Formula (Hill Notation):
Pt
Número CAS:
Peso molecular:
195.08
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
99.90%
forma
wire
Nº de fabricação
Goodfellow, 205-180-06
resistividade
10.6 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
0.1 m × 0.01 mm
pb
3827 °C (lit.)
pf
1772 °C (lit.)
densidade
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Platinum-free catalysts as counter electrodes in dye-sensitized solar cells.
Mingxing Wu et al.
ChemSusChem, 5(8), 1343-1357 (2012-08-14)
Xiao-yong Shen et al.
PloS one, 8(8), e69553-e69553 (2013-08-14)
X-ray repair cross-complementing protein 3 (XRCC3) is an essential gene involved in the double-strand break repair pathway. Published evidence has shown controversial results about the relationship between XRCC3 Thr241Met polymorphism and clinical outcomes of non-small cell lung cancer (NSCLC) patients...
Josep Ramon Germà-Lluch et al.
Archivos espanoles de urologia, 66(5), 524-535 (2013-06-26)
Cisplatin has been the cornerstone of germ cell testicular tumors therapy since its introduction more tan 30 years ago, and a basic part of the schemes given to multiple ovarian, lung, head and neck, and bladder tumors among others. Some...
Jianbo Wu et al.
Accounts of chemical research, 46(8), 1848-1857 (2013-07-03)
An efficient oxygen reduction reaction (ORR) offers the potential for clean energy generation in low-temperature, proton-exchange membrane fuel cells running on hydrogen fuel and air. In the past several years, researchers have developed high-performance electrocatalysts for the ORR to address...
A G Quiroga
Journal of inorganic biochemistry, 114, 106-112 (2012-07-24)
This focused review is devoted to our advances in developing trans platinum complexes as antitumoral complexes, in particular those bearing aliphatic amines. It includes some fundamental aspects of the understanding of non conventional metallodrug mechanism. The perspective is arranged by...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.