GF20699994
Platinum
foil, 4mm disks, thickness 0.004mm, as rolled, 99.95%
Sinônimo(s):
Platinum, PT000207
Empirical Formula (Hill Notation):
Pt
Número CAS:
Peso molecular:
195.08
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
99.95%
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 206-999-94
resistividade
10.6 μΩ-cm, 20°C
diâmetro × espessura
4 mm × 0.004 mm
pb
3827 °C (lit.)
pf
1772 °C (lit.)
densidade
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
Pt
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Yasar F Mansour et al.
Acta odontologica Scandinavica, 64(4), 231-236 (2006-07-11)
To quantify luting cement at the crown-tooth interface of esthetic crowns fabricated using four different techniques and two methods of excess cement removal. Four methods of crown fabrication were used: the feldspathic porcelain and platinum foil technique, the feldspathic porcelain...
Using platinum foil techniques to create natural tooth color.
Luke Kahng
Practical procedures & aesthetic dentistry : PPAD, 20(8), 479-481 (2008-11-11)
Dalia Nayak et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 57(4), 483-489 (2002-10-04)
Heavy ion activation of natural gold foil with a 7Li beam results in the formation of carrier-free 199-201Pb radionuclides along with their corresponding decay products, 199-201Tl, in the matrix. At 49 MeV projectile energy, the production of 199Tl through its...
Christian Henle et al.
Conference proceedings : ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference, 2008, 4208-4211 (2009-01-24)
A laser technology for manufacturing implantable electrode arrays, using spin-on polydimethylsiloxane (PDMS) and platinum foil as materials, was investigated in respect to its scaling limitations. The following aspects were analyzed: Minimal width and centre-to-centre distance of platinum tracks, the ability...
Minimally invasive makeover: platinum foil technique.
Steve Ballis et al.
Dentistry today, 29(2), 146-146 (2010-03-04)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.