GF21348132
Cobalt
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.004mm, 99.9%
Sinônimo(s):
Cobalt, CO000090
Empirical Formula (Hill Notation):
Co
Número CAS:
Peso molecular:
58.93
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
99.90%
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 213-481-32
resistividade
6.24 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
100 x 100 mm × 0.004 mm
pb
2900 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Co
InChI
1S/Co
InChI key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
M D Wirt et al.
Biochemistry, 34(15), 5269-5273 (1995-04-18)
We have completed the first direct structural characterization of an enzyme-bound four-coordinate Co(I) intermediate, in this case for the corrinoid/iron-sulfur protein (C/Fe-SP) from Clostridium thermoaceticum. Extended X-ray absorption fine structure and X-ray edge spectroscopy of the active Co(I) state of...
Kian Keat Lee et al.
Biosensors & bioelectronics, 39(1), 255-260 (2012-08-18)
Cobalt oxyhydroxide, CoOOH, nanosheets were prepared via a surface alkaline treatment of cobalt foil at room temperature without using templates and catalysts. The morphology, chemical composition and structures of the nanosheets were characterized by XRD, FTIR and Raman spectroscopy, FESEM...
Dalia Nayak et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 65(8), 891-896 (2007-05-29)
Heavy ion activation of natural cobalt foil with 84MeV (12)C results in the formation of no-carrier-added (nca) (66,67)As radionuclides, along with their corresponding decay products, (66,67)Ge and (66,67)Ga, in the matrix. Because arsenic and germanium radionuclides are short-lived, after a...
Lorale J Lalgee et al.
Biochimica et biophysica acta, 1838(5), 1247-1254 (2014-02-11)
Three amphiphilic cobalt-cage congeners bearing a diaza-crown bridge and varying alkyl chains (1:2:3; n = 12, 16, 18) have been assessed for their ion transport across planar lipid bilayer membranes. In symmetrical electrolyte solutions, a range of ion transport activity...
Chelation in suspected prosthetic hip-associated cobalt toxicity.
Andrea Giampreti et al.
The Canadian journal of cardiology, 30(4), 465-465 (2014-02-13)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.