Todas as fotos(2)
GF21950197
Iron
tube, 1000mm, outside diameter 3.18mm, inside diameter 1.96mm, wall thickness 0.61mm, as drawn, 99.5%
Faça loginto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Sinônimo(s):
Iron, FE007300
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.50%
forma
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 219-501-97
resistividade
9.71 μΩ-cm
C × espessura
1000 mm × 0.61 mm
D.E. × D.I.
3.18 mm × 1.96 mm
pb
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
GF13708122GF16616897GF35765826
Iron tube, 1000mm, outside diameter 3.18mm, inside diameter 1.96mm, wall thickness 0.61mm, as drawn, 99.5%
GF21950197
Iron
Iron tube, 1000mm, outside diameter 20.0mm, inside diameter 16mm, wall thickness 2.0mm, annealed, 99.5%
GF13708122
Iron
Iron tube, 1000mm, outside diameter 15.0mm, inside diameter 12mm, wall thickness 1.5mm, annealed, 99.5%
GF16616897
Iron
Iron tube, 100mm, outside diameter 3.18mm, inside diameter 1.96mm, wall thickness 0.61mm, as drawn, 99.5%
GF35765826
Iron
form
tubes
form
tubes
form
tubes
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 219-501-97
manufacturer/tradename
Goodfellow 137-081-22
manufacturer/tradename
Goodfellow 166-168-97
manufacturer/tradename
Goodfellow 357-658-26
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Os números dos produtos são combinados com os tamanhos/quantidades da embalagem quando exibidos no site (exemplo: T1503-25G). Por favor, certifique-se você insere APENAS o número do produto no campo Número do produto (exemplo: T1503).
Exemplo
T1503
Número do produto
-
25G
Tamanho/quantidade da embalagem
Exemplos adicionais:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
inserir como 1.000309185)
Está com problemas? Sinta-se à vontade para entrar em contato Assistência Técnica para obter assistência
Os números de lote e remessa podem ser encontrados no rótulo de um produto após a palavra “Lot” ou “Batch”.
Produtos Aldrich
  • Se encontrar um número de lote como TO09019TO - insira o número do lote 09019TO sem as duas primeiras letras.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento, como 05427ES-021 - insira o número do lote 05427ES sem o código de preenchimento -021.
  • Se encontrar um número de lote com um código de preenchimento como STBB0728K9 - digite o número do lote STBB0728 sem o código de preenchimento K9.
Não encontra o que está procurando?
Em alguns casos, um COA pode não estar disponível on-line. Se a sua pesquisa não encontrou o COA, você pode solicitar um.
Solicitar COA
Hypoferremia of infection: a double-edged sword?
Kristen L Lokken et al.
Nature medicine, 20(4), 335-337 (2014-04-09)
Eunna Choi et al.
Infection and immunity, 82(6), 2203-2210 (2014-03-20)
In order to survive inside macrophages, Salmonella produces a series of proteins encoded by genes within Salmonella pathogenicity island 2 (SPI-2). In the present study, we report that Fur, a central regulator of iron utilization, negatively controls the expression of
50 years ago in the Journal of Pediatrics: Iron metabolism in premature infants: II. Prevention of iron deficiency.
Pamela J Kling
The Journal of pediatrics, 164(4), 768-768 (2014-03-22)
Don-Kyu Kim et al.
Nature medicine, 20(4), 419-424 (2014-03-25)
In response to microbial infection, expression of the defensin-like peptide hepcidin (encoded by Hamp) is induced in hepatocytes to decrease iron release from macrophages. To elucidate the mechanism by which Salmonella enterica var. Typhimurium (S. typhimurium), an intramacrophage bacterium, alters
Joseph D Mancias et al.
Nature, 509(7498), 105-109 (2014-04-04)
Autophagy, the process by which proteins and organelles are sequestered in double-membrane structures called autophagosomes and delivered to lysosomes for degradation, is critical in diseases such as cancer and neurodegeneration. Much of our understanding of this process has emerged from