GF22238838
Zinc
foil, 15mm disks, thickness 0.025mm, as rolled, 99.95+%
Sinônimo(s):
ZN000220, Zinc
Empirical Formula (Hill Notation):
Zn
Número CAS:
Peso molecular:
65.39
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
teor
99.95+ %
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 222-388-38
resistividade
5.8 μΩ-cm, 20°C
diâmetro × espessura
15 mm × 0.025 mm
pb
907 °C (lit.)
pf
420 °C (lit.)
densidade
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Zn
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Huibo Chen et al.
Nanoscale research letters, 5(3), 570-575 (2009-01-01)
We reported the optical and wettability properties of aligned zinc oxide micro/nanotube arrays, which were synthesized on zinc foil via a simple hydrothermal method. As-synthesized ZnO micro/nanotubes have uniform growth directions along the [0001] orientations with diameters in the range...
Hongqin Liu et al.
ACS applied materials & interfaces, 1(9), 2086-2091 (2010-04-02)
Zinc, silicon, and steel superhydrophobic surfaces were prepared by a simple solution-immersion technique. In the case of zinc, the method consists of dipping of the substrate in a prehydrolyzed methanol solution of 1H,1H,2H,2H-(perfluorooctyl)trichlorosilane [CF(3)(CF(2))(5)(CH(2))(2)SiCl(3), PFTS] for 24 h at 50...
Pritesh Hiralal et al.
ACS nano, 4(5), 2730-2734 (2010-04-27)
Solid-state and flexible zinc carbon (or Leclanche) batteries are fabricated using a combination of functional nanostructured materials for optimum performance. Flexible carbon nanofiber mats obtained by electrospinning are used as a current collector and cathode support for the batteries. The...
A new vapor-phase hydrothermal method to concurrently grow ZnO nanotube and nanorod array films on different sides of a zinc foil substrate.
Haimin Zhang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(17), 5165-5169 (2012-03-21)
Chenglin Yan et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(51), 25850-25855 (2006-12-22)
Vertically aligned ZnO nanorods with uniform diameter and length have been synthesized on a zinc foil substrate with ammonium persulfate as oxidant via a facile, larger scale production and inexpensively synthesized method without any templates or additives. SEM and XRD...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.