GF22950974
Zirconium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.001mm, 99.2%
Sinônimo(s):
ZR000070, Zirconium
Empirical Formula (Hill Notation):
Zr
Número CAS:
Peso molecular:
91.22
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
99.20%
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 229-509-74
resistividade
40 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
25 x 25 mm × 0.001 mm
pb
4377 °C (lit.)
pf
1852 °C (lit.)
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
WGK Alemanha
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Oluwatayo F Ikotun et al.
Future medicinal chemistry, 3(5), 599-621 (2011-04-30)
Positron emission tomography, with its high sensitivity and resolution, is growing rapidly as an imaging technology for the diagnosis of many disease states. The success of this modality is reliant on instrumentation and the development of effective and novel targeted...
Abnormal trace metals in man: zirconium.
H A Schroeder et al.
Journal of chronic diseases, 19(5), 573-586 (1966-05-01)
Yugo Hatai
The international journal of esthetic dentistry, 9(2), 206-222 (2014-04-26)
In contemporary dentistry, we have a vast range of materials to choose from, and metal free restorations have become the premier materials for achieving the ultimate in both esthetics and durability. Metal-free restorations are utilized with more conservative preparations to...
R Velázquez-Cayón et al.
Medicina oral, patologia oral y cirugia bucal, 17(2), e246-e250 (2011-12-07)
The increase of aesthetic demands, together with the successful outcome of current implants, has renewed interest in the search for new materials with enough mechanical properties and better aesthetic qualities than the materials customarily used in implanto-prosthetic rehabilitation. Among these...
Glypican-3-targeted 89Zr PET imaging of hepatocellular carcinoma: where antibody imaging dares to tread.
Bernadette V Marquez et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(5), 708-709 (2014-03-26)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.