GF24216049
Silver
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.01mm, 99.95+%
Sinônimo(s):
AG000220, Silver
Fórmula linear:
Ag
Número CAS:
Peso molecular:
107.87
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
99.95%
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 242-160-49
resistividade
1.59 μΩ-cm, 20°C
tamanho tamanho × espessura
100x100 mm × 0.01 mm
pb
2212 °C (lit.)
pf
960 °C (lit.)
densidade
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Zhiping Zhuang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 67(2), 509-516 (2006-09-22)
The molecular geometry and vibrational frequencies of 4,4'-bipyridine (BPE) in the ground state were calculated using density functional theory (DFT) methods (B3LYP) with 6-31++G(d,p) basis set. The optimized geometric bond lengths and bond angles are obtained by DFT employing the...
Ken-ichiro Matsumoto et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 28(11), 2029-2034 (2005-11-08)
A novel screening experiment, to find radioactive probes for non-invasive measurements of physiological functions in experimental animals, was tested using the in vivo multitracer analysis technique. The details of the efficiency of the detector settings used in the in vivo...
R D Stickrod et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 14(14), 1266-1268 (2000-08-05)
Nitrate-delta(15)N from groundwater samples is determined on an inorganic nitrate derivative using automated, continuous-flow elemental analyzer/isotope ratio mass spectrometry (EA/IRMS). Nitrate is extracted and concentrated based on a recently published ion-exchange resin method. Freeze-dried AgNO(3) (0.5-1.5 mg) is packed in...
Fan Yang et al.
Talanta, 84(4), 1099-1106 (2011-05-03)
In this paper, a compact and inexpensive light emitting diode induced fluorescence (LED-IF) detector with simplified optical configuration was developed and assembled in an integrated microfluidic device for microscale electrophoresis. The facile detector mainly consisted of an LED, a focusing...
IX. Note on Silver Foil in Surgery.
J S Lewis
Annals of surgery, 50(4), 793-796 (1909-10-01)
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.