GF24455482
Iron
foil, 8mm disks, thickness 0.15mm, hard, 99.5%
Sinônimo(s):
Iron, FE000380
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
99.50%
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 244-554-82
resistividade
9.71 μΩ-cm
tamanho diâmetro × espessura
8 mm × 0.15 mm
pb
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Arnold L Demain et al.
Applied microbiology and biotechnology, 73(1), 55-59 (2006-04-20)
When tetanus toxin is made by fermentation with Clostridium tetani, the traditional source of iron is an insoluble preparation called reduced iron powder. This material removes oxygen from the system by forming FeO(2) (rust). When inoculated in a newly developed...
Jun-Won Jang et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 59(12), 2503-2507 (2009-06-23)
Zero valent iron has been successfully used for the degradation of a wide range of contaminants. However, this reaction of using ZVI particle produces a large quantity of iron sludge. To solve the problem, we report the synthesis of self-organized...
50 years ago in the Journal of Pediatrics: Iron metabolism in premature infants: II. Prevention of iron deficiency.
Pamela J Kling
The Journal of pediatrics, 164(4), 768-768 (2014-03-22)
Eunna Choi et al.
Infection and immunity, 82(6), 2203-2210 (2014-03-20)
In order to survive inside macrophages, Salmonella produces a series of proteins encoded by genes within Salmonella pathogenicity island 2 (SPI-2). In the present study, we report that Fur, a central regulator of iron utilization, negatively controls the expression of...
Thomas A Russo et al.
Infection and immunity, 82(6), 2356-2367 (2014-03-26)
Hypervirulent (hypermucoviscous) Klebsiella pneumoniae (hvKP) strains are an emerging variant of "classical" K. pneumoniae (cKP) that cause organ and life-threatening infection in healthy individuals. An understanding of hvKP-specific virulence mechanisms that enabled evolution from cKP is limited. Observations by our...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.