GF24574103
Magnesium
foil, thickness 0.025 mm, 4 mm diameter, purity 99.9%
Sinônimo(s):
MG000240
Empirical Formula (Hill Notation):
Mg
Número CAS:
Peso molecular:
24.31
Beilstein/REAXYS Number:
4948473
Número MDL:
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
teor
99.9%
forma
foil
temperatura de autoignição
950 °F
Nº de fabricação
Goodfellow, 245-741-03
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
diâmetro
4 mm
4 mm
espessura
0.025 mm
pb
1090 °C (lit.)
pf
648 °C (lit.)
densidade
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.