GF26138268

Indium

powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, high purity 99.999%

Sinônimo(s):
IN006010
Empirical Formula (Hill Notation):
In
Número CAS:
Peso molecular:
114.82
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.

pressão de vapor

<0.01 mmHg ( 25 °C)

teor

99.999%

forma

powder

Nº de fabricação

Goodfellow, 261-382-68

resistividade

8.37 μΩ-cm

peso

20 g

tamanho máximo de partícula

150 μm

pf

156.6 °C (lit.)

densidade

7.3 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

[In]

InChI

1S/In

InChI key

APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N

Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos

Categorias relacionadas

Descrição geral

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Informações legais

Product of Goodfellow

Pictogramas

Health hazard

Palavra indicadora

Danger

Frases de perigo

Declarações de precaução

Órgãos-alvo

Lungs

WGK Alemanha

WGK 3

Ponto de fulgor (ºF)

Not applicable

Ponto de fulgor (ºC)

Not applicable

Certificado de análise
Certificado de origem

Nossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.

Entre em contato com a assistência técnica

Redes sociais

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.

Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.

A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.