Merck
Pular para
GF26423737
Iron
foil, 25x25mm, thickness 0.9mm, as rolled, 99.5%
Sinônimo(s):
Iron, FE000409
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141721
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
99.50%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 264-237-37
resistivity
9.71 μΩ-cm
size × thickness
25x25 mm × 0.9 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
catalysts
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
GF49120039GF37868855GF91018874
Iron foil, 25x25mm, thickness 0.9mm, as rolled, 99.5%
GF26423737
Iron
Iron foil, 25x25mm, thickness 1.0mm, as rolled, 99.5%
GF49120039
Iron
Iron foil, 25x25mm, thickness 1.5mm, as rolled, 99.5%
GF37868855
Iron
Iron foil, 25x25mm, thickness 2.0mm, as rolled, 99.95%
GF91018874
Iron
manufacturer/tradename
Goodfellow 264-237-37
manufacturer/tradename
Goodfellow 491-200-39
manufacturer/tradename
Goodfellow 378-688-55
manufacturer/tradename
Goodfellow 910-188-74
assay
99.50%
assay
99.5%
assay
99.5%
assay
≥99.95%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
resistivity
9.71 μΩ-cm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)