GF26710680
Rhodium
wire reel, 0.1m, diameter 0.12mm, as drawn, 99.9%
Sinônimo(s):
Rhodium, RH005105
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.90%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 267-106-80
resistividade
4.33 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
0.1 m × 0.12 mm
pb
3727 °C (lit.)
pf
1966 °C (lit.)
densidade
12.41 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
chave InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N