GF27106545
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 5m length, 0.025mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, polyester insulation
Sinônimo(s):
NI105810
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
polyester insulation
thermocouple wire
forma
wire (insulated)
Nº de fabricação
Goodfellow, 271-065-45
espessura de isolamento
0.002 mm
fio C × diâmetro
5 m × 0.025 mm , conductor diameter
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicação
may be used as one component of a thermocouple
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.