GF27304387
Molybdenum
tube, outside diameter 2.0 mm, length 347 mm, wall thickness 0.4 mm
Sinônimo(s):
MO007301
Empirical Formula (Hill Notation):
Mo
Número CAS:
Peso molecular:
95.94
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
forma
tubes
Nº de fabricação
Goodfellow, 273-043-87
resistividade
5.0 μΩ-cm, 20°C
C
347 mm
D.E.
2.0 mm
espessura da parede
0.4 mm
pb
4612 °C (lit.)
pf
2617 °C (lit.)
densidade
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Mo
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
WGK Alemanha
nwg
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.