GF29269749
99.20%
wire
Goodfellow 292-697-49
40 μΩ-cm, 20°C
1 m × 0.28 mm
4377 °C (lit.)
1852 °C (lit.)
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
[Zr]
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Not applicable
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de análise (COA).
Insira o número de lote para pesquisar o Certificado de origem (COO).