Merck
Pular para
GF29599138
Iron
foil, 25x25mm, thickness 0.5mm, hard, 99.5%
Sinônimo(s):
Iron, FE000405
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141721
MDL number:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
99.50%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 295-991-38
resistivity
9.71 μΩ-cm
size × thickness
25x25 mm × 0.5 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
catalysts
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
GF50506028GF28127921GF59311717
Iron foil, 25x25mm, thickness 0.5mm, hard, 99.5%
GF29599138
Iron
Iron foil, 25x25mm, thickness 0.15mm, hard, 99.5%
GF50506028
Iron
Iron foil, 25x25mm, thickness 0.1mm, hard, 99.5%
GF28127921
Iron
Iron foil, 25x25mm, thickness 0.25mm, hard, 99.5%
GF59311717
Iron
description
foil, 25x25mm, thickness 0.5mm, hard, 99.5%
description
foil, 25x25mm, thickness 0.15mm, hard, 99.5%
description
foil, 25x25mm, thickness 0.1mm, hard, 99.5%
description
foil, 25x25mm, thickness 0.25mm, hard, 99.5%
assay
99.50%
assay
99.5%
assay
99.50%
assay
99.5%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 295-991-38
manufacturer/tradename
Goodfellow 505-060-28
manufacturer/tradename
Goodfellow 281-279-21
manufacturer/tradename
Goodfellow 593-117-17
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
bp
2750 °C (lit.)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)