GF29869868
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 150 x 150mm, 2.0mm thickness, half hard
Sinônimo(s):
CU020600
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
forma
foil (temper half hard)
Nº de fabricação
Goodfellow, 298-698-68
tamanho × espessura
150 mm × 150 mm × 2.0 mm
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Certificado de análise
Certificado de origem
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.