GF30196054
Dysprosium
rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Sinônimo(s):
Dysprosium, DY007910
Empirical Formula (Hill Notation):
Dy
Número CAS:
Peso molecular:
162.50
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
99%
forma
rod
Nº de fabricação
Goodfellow, 301-960-54
resistividade
89 μΩ-cm, 20°C
tamanho C × diâmetro
50 mm × 6.35 mm
pb
2567 °C (lit.)
pf
1412 °C (lit.)
densidade
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Dy]
InChI
1S/Dy
InChI key
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Procurando produtos similares? Visit Guia de comparação de produtos
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
WGK Alemanha
WGK 3
Ponto de fulgor (ºF)
Not applicable
Ponto de fulgor (ºC)
Not applicable
Chelates of gadolinium and dysprosium as contrast agents for MR imaging.
S M Rocklage et al.
Journal of magnetic resonance imaging : JMRI, 3(1), 167-178 (1993-01-01)
MRI contrast agents based on dysprosium or holmium.
Małgorzata Norek et al.
Progress in nuclear magnetic resonance spectroscopy, 59(1), 64-82 (2011-05-24)
Sabine Tricot et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 87(4), 357-368 (2015-02-24)
The recent introduction of mass cytometry, a technique coupling a cell introduction system generating a stream of single cells with mass spectrometry, has greatly increased the number of parameters that can be measured per single cell. As with all new...
Daiki Goto et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 31(11), 1143-1149 (2015-11-13)
It is difficult to control the electrophoretic mobility in order to obtain high resolution among saccharides in complex samples. We report herein on a new affinity capillary electrophoresis (ACE) method for an anionic monosaccharide, N-acetylneuraminic acid (Neu5Ac), which is important...
Bieke Onghena et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(30), 11566-11578 (2014-06-19)
The ionic liquid choline bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, [Chol][Tf2N], was used for the extraction of neodymium(III), in combination with choline hexafluoroacetylacetonate, [Chol][hfac], as the extractant. The binary mixture of [Chol][Tf2N] and water shows temperature-dependent phase behavior, with an upper critical solution temperature of...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.