GF30315057
Tin
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.009mm, 99.75%
Sinônimo(s):
Tin, SN000140
Empirical Formula (Hill Notation):
Sn
Número CAS:
Peso molecular:
118.71
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
teor
99.75%
forma
foil
Nº de fabricação
Goodfellow, 303-150-57
resistividade
11 μΩ-cm, 20°C
tamanho tamanho × espessura
25x25 mm × 0.009 mm
pb
2270 °C (lit.)
pf
231.9 °C (lit.)
densidade
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Mercury contamination removed with tin foil.
R Grajower et al.
Operative dentistry, 9(3), 101-104 (1984-01-01)
Jianan Liu et al.
Animal reproduction science, 134(3-4), 197-202 (2012-08-28)
Cryopreservation of ovarian tissue has been the only effective way of ex situ conservation of female germplasm in avian species. A novel needle-in-straw (NIS) vitrification method was developed to store tissue in straws instead of cryovials. Fragments of ovarian tissue...
J Strang et al.
Addiction (Abingdon, England), 92(6), 673-683 (1997-06-01)
The history of heroin smoking and the subsequent development and spread of 'chasing the dragon' are examined. The first heroin smoking originated in Shanghai in the 1920s and involved use of porcelain bowls and bamboo tubes, thereafter spreading across much...
K-H Utz et al.
Journal of oral rehabilitation, 29(5), 458-466 (2002-05-25)
In a dentate subject a jaw relation can either be determined in maximum intercuspation and is as such given by the occlusal morphology, or the mandibular position can be allocated according to the centric position of the condyles. For comprehensive...
Andrey A Gurtovenko et al.
The Journal of chemical physics, 130(21), 215107-215107 (2009-06-11)
The electrostatic properties of lipid membranes are of profound importance as they are directly associated with membrane potential and, consequently, with numerous membrane-mediated biological phenomena. Here we address a number of methodological issues related to the computation of the electrostatic...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.