GF30438660
Tantalum
wire reel, 50m, diameter 0.30mm, annealed, 99.9%
Sinônimo(s):
Ta, Tantalum, TA005135
Empirical Formula (Hill Notation):
Ta
Número CAS:
Peso molecular:
180.95
Número MDL:
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
teor
99.90%
forma
wire
temperatura de autoignição
572 °F
Nº de fabricação
Goodfellow, 304-386-60
resistividade
13.5 μΩ-cm, 20°C
tamanho C × diâmetro
50 m × 0.30 mm
pb
5425 °C (lit.)
pf
2996 °C (lit.)
densidade
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES string
Ta
InChI
1S/Ta
InChI key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
[Tantalum dust as a contrast substance for laryngography and bronchography (a review of the literature)].
R M Rabinovich
Vestnik rentgenologii i radiologii, (1)(1), 77-79 (1981-01-01)
Clinical use of porous tantalum in complex primary total knee arthroplasty.
Neil P Sheth et al.
American journal of orthopedics (Belle Mead, N.J.), 38(10), 526-530 (2009-12-17)
Brett Levine et al.
The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 14(12), 646-655 (2006-11-02)
Porous tantalum is an alternative metal for total joint arthroplasty components that offers several unique properties. Its high volumetric porosity (70% to 80%), low modulus of elasticity (3 MPa), and high frictional characteristics make it conducive to biologic fixation. Tantalum...
Metallosis and elevated serum levels of tantalum following failed revision hip arthroplasty--a case report.
George C Babis et al.
Acta orthopaedica, 85(6), 677-680 (2014-08-21)
Robert Cohen
American journal of orthopedics (Belle Mead, N.J.), 31(4), 216-217 (2002-05-15)
Conventional materials used for orthopedic reconstruction implants limit the design of new and improved implants. Solid metal is rigid. Porous fixation surfaces have low volumetric porosity available for biologic ingrowth and low frictional characteristics for initial implant stability and have...
Redes sociais
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Pesquisa. Desenvolvimento. Produção.
Somos um fornecedor global líder para o setor de ciências biológicas, com soluções e serviços para pesquisa, desenvolvimento e produção de biotecnologia, além de produção e desenvolvimento de terapias farmacológicas com medicamentos.
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha e/ou suas filiais. Todos os direitos reservados.
A reprodução não autorizada de quaisquer materiais deste site é estritamente proibida.